α-Bromo-2,4-difluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromométhyl)-2,4-difluorobenzène
A15213.14EA 215 EUR InStock
A15213.14 A15213.06
α-Bromo-2,4-difluorotoluène ≥98%
α-Bromo-2,4-difluorotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 23915-07-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 42-43°/1mm
Beilstein Reference: 4177539
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011649
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'ébullition: 42…43 °C (1 mmHg)
Densité: 1,613
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011649
Numéro CAS: 23915-07-3
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité