α-Bromo-2,5-difluorotoluène
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
FL4797.1 004797-25G 004797-100G
CHMPFL4797.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL4797.1 FLUO004797-25G FLUO004797-100G
α-Bromo-2,5-difluorotoluène
α-Bromo-2,5-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.609 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009897
Numéro CAS: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité