α-Bromo-2,6-difluorotoluène
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
001962-25G 001962-100G 001962-10G
FLUO001962-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001962-25G FLUO001962-100G FLUO001962-10G
α-Bromo-2,6-difluorotoluène
α-Bromo-2,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point de fusion: 53 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000329
Numéro CAS: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité