α-Bromo-m-fluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: α-Bromo-3-fluorotoluène
A15446.18EA 219 EUR InStock
A15446.18 A15446.06 A15446.14
α-Bromo-m-fluorotoluène ≥98%
α-Bromo-m-fluorotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 456-41-7
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5460
Odour: Pungent
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 636503
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000340
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C
Densité: 1,546
Point d'éclair: 91 °C (196 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000340
Numéro CAS: 456-41-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité