α-Bromo-p-fluorotoluène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
197970050 197970250
ACRO197970050EA 39.1 EUR InStock
ACRO197970050 ACRO197970250
α-Bromo-p-fluorotoluène 97%
α-Bromo-p-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (15 mmHg)
Densité: 1.517 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000359
Numéro CAS: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5464 to 1.5484 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité