α-Bromo-p-fluorotoluène
Danger
Synonyms: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
002963-25G 002963-100G 002963-500G
FLUO002963-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002963-25G FLUO002963-100G FLUO002963-500G
α-Bromo-p-fluorotoluène
α-Bromo-p-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa)
Densité: 1.517 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000359
Numéro CAS: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité