Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromobenzotrifluorure

ACRO106730250EA 98.8 EUR InStock
ACRO106730250
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène 99%
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène


Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 167…168 °C (760 mmHg)
Densité: 1,65 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000373
Numéro CAS: 392-83-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
TLC ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité