2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Bromobenzotrifluorure
MOLE15872180-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15872180-100G
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 167 °C (1013 hPa)
Densité: 1,651 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00000373
Numéro CAS: 392-83-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité