3-Bromo-4-fluorotoluène
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
004234-10G 004234-100G 004234-25G
FLUO004234-10GEA 0 EUR InStock
FLUO004234-10G FLUO004234-100G FLUO004234-25G
3-Bromo-4-fluorotoluène
3-Bromo-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040827
Numéro CAS: 452-62-0
EINECS: 207-201-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité