3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzotrifluoride
A14724.14 A14724.22 A14724.36
A14724.14EA 33.7 EUR InStock
A14724.14 A14724.22 A14724.36
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène ≥98%
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 401-78-5
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Aromatic
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1449557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000380
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 151…152 °C
Point de fusion: 37.5…39 °C
Densité: 1.613
Point d'éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000380
Numéro CAS: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité