4-Bromo-2-fluorotoluène
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
002191-100G 002191-250G 002191-25G
FLUO002191-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002191-100G FLUO002191-250G FLUO002191-25G
4-Bromo-2-fluorotoluène
4-Bromo-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 68 °C (1013 hPa)
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013551
Numéro CAS: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité