2-Bromo-4-fluorotoluène
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
001605-25G 001605-100G
FLUO001605-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001605-25G FLUO001605-100G
2-Bromo-4-fluorotoluène
2-Bromo-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C (1013 hPa)
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040828
Numéro CAS: 1422-53-3
EINECS: 215-830-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité