Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
B21331.06 B21331.14 B21331.22
B21331.06EA 48 EUR InStock
B21331.06 B21331.14 B21331.22
Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure ≥98%
Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure
Purity: 98%
CAS No.: 76283-09-5
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 126°/9mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00055467
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 33…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055467
Numéro CAS: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité