Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure
Synonyms: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
004221-25G 4221-100G
FLUO004221-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004221-25G FLUO4221-100G
Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure
Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 30 °C
Numéro MDL: MFCD00055467
Numéro CAS: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité