Pompes pour conteneurs, étanches au gaz
Fournisseur: BURKLE
5611-1090 5611-0090
223-0071EA 1620 EUR InStock
223-0071 223-0072
Pompes pour conteneurs, étanches au gaz
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Gas tight barrel pump with flexible discharge hose for filling off in to large canisters and containers.
  • Convenient transfer as the canister can stay on the floor
  • Pump can be hermetically sealed with two ball valves
Information de livraison: Includes gas-tight barrel screw joints with 2" fine thread.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité