Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Bromobenzotrifluorure

MOLEM35176140EA 0 EUR InStock
MOLEM35176140
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène


Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (1013 hPa)
Densité: 1,6347 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000398
Numéro CAS: 402-43-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité