Pinces Tripple
Fournisseur: BOCHEM
17021 17022 17023 17024
BOCH17021EA 1500 EUR InStock
BOCH17021 BOCH17022 BOCH17023 BOCH17024
Pinces Tripple
Pinces Pinces à usage général
Holder for Schott laboratory flasks for the alternating removal of vessel and lid.
This special quick-release fastener ensures that the two laboratory flat flanges of reaction tube and flat flange lid are connected and, in addition, that the reaction tube and/or flat flange lid are held individually (optimal flange angle 45°).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité