2,6-Dibromo-4-(trifluorométhyl)aniline
Attention
Synonyms: 4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
CFF546.10 004680-1G 004680-5G
CHMPCFF546.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF546.10 FLUO004680-1G FLUO004680-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhyl)aniline
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₄Br₂F₃N
MW: 318,92 g/mol
Point d'ébullition: 64…65 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 38…40 °C
Numéro MDL: MFCD00068181
Numéro CAS: 72678-19-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité