2-Bromo-4-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine
A18528.06EA 194 EUR InStock
A18528.06 A18528.03
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 57946-63-1
Molecular Formula: C7H5BrF3N
Formula Weight: 240.03
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5240
Melting Point: 26-33°
Boiling Point: 109-110°/10mm
Beilstein Reference: 8139978
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042150
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 26…33 °C
Densité: 1,700
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042150
Numéro CAS: 57946-63-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité