2-Bromo-4-(trifluorométhyl)aniline
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-bromobenzotrifluoride, 4-Amino-3-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine
SEW01985DA SEW01985EA
MAYBSEW01985DAEA 0 EUR InStock
MAYBSEW01985DA MAYBSEW01985EA
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)aniline
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042150
Numéro CAS: 57946-63-1
EINECS: 261-035-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité