2-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
A17810.14EA 258 EUR InStock
A17810.14 A17810.03 A17810.06
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 454-79-5
Molecular Formula: C7H5BrF3N
Formula Weight: 240.03
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 81-82°/5mm
Beilstein Reference: 2094535
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007637
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Point d'ébullition: 81…82 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1,675
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007637
Numéro CAS: 454-79-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité