4-Bromo-2-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
A12146.14EA 188 EUR InStock
A12146.14 A12146.06
4-Bromo-2-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
4-Bromo-2-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 445-02-3
Molecular Formula: C7H5BrF3N
Formula Weight: 240.03
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 84-85°/5mm
Beilstein Reference: 2211504
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00064393
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Point d'ébullition: 84…85 °C (5 mmHg)
Densité: 1,710
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064393
Numéro CAS: 445-02-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité