4-Bromo-2-(trifluorométhyl)aniline
Synonyms: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluortoluene
001983-25G 001983-100G
FLUO001983-25G FLUO001983-100G
4-Bromo-2-(trifluorométhyl)aniline
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Point d'ébullition: 60.7…62 °C (1 mmHg)
Densité: 1.712 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00064393
Numéro CAS: 445-02-3
EINECS: 207-150-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité