2-Bromo-6-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-bromo-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride
003958-1G 003958-5G
FLUO003958-1GEA 0 EUR InStock
FLUO003958-1G FLUO003958-5G
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₃N₂O₂
MW: 285,02 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Numéro MDL: MFCD00042151
Numéro CAS: 113170-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité