α-Bromo-2-nitrotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Nitro-o-benzyle bromure2-Nitrobenzyle bromureNitro-2-benzyle bromureα-Bromo-o-nitrotoluène
A13127.14EA 166 EUR InStock
A13127.14 A13127.22 A13127.06
α-Bromo-2-nitrotoluène ≥98%
α-Bromo-2-nitrotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 3958-60-9
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 45-48°
Beilstein Reference: 638991
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007184
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 45…48 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00007184
Numéro CAS: 3958-60-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité