Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-4-nitrotoluène

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Nitrobenzyle bromureα-Bromo-p-nitrotoluène

MOLE10671675-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10671675-100G
α-Bromo-4-nitrotoluène
α-Bromo-4-nitrotoluène


Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…96 °C
Numéro MDL: MFCD00007373
Numéro CAS: 100-11-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité