2-Bromo-6-nitrotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21658.14EA 154 EUR InStock
B21658.14 B21658.06
2-Bromo-6-nitrotoluène ≥98%
2-Bromo-6-nitrotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 55289-35-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 37-42°
Boiling Point: 108-110°/3.3mm
Beilstein Reference: 2502581
MDL No.: MFCD00009792
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (3,3 mmHg)
Point de fusion: 37…42 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00009792
Numéro CAS: 55289-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité