2-Bromo-4-méthylanisole
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-methoxy-5-methylbenzene, 3-Bromo-4-methoxytoluene
018292-25G 018292-5G
FLUO018292-25GEA 0 EUR InStock
FLUO018292-25G FLUO018292-5G
2-Bromo-4-méthylanisole
2-Bromo-4-méthylanisole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017783
Numéro CAS: 22002-45-5
EINECS: 244-705-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité