2-Tolualdéhyde
Synonyms: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
001389-25G 001389-100G 001389-500G
FLUO001389-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001389-25G FLUO001389-100G FLUO001389-500G
2-Tolualdéhyde
2-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.0324 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003338
Numéro CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 12,09665
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité