4-tert-Butylbenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
A15740.14 A15740.06 A15740.22
A15740.14EA 176 EUR InStock
A15740.14 A15740.06 A15740.22
4-tert-Butylbenzaldéhyde ≥97%
4-tert-Butylbenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 939-97-9
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5285
Boiling Point: 244-246°
Beilstein Reference: 1906461
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00035742
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 244…246 °C
Densité: 0.970
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035742
Numéro CAS: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité