4-Isopropylbenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
334880050 334881000 334885000
ACRO334880050EA 30.9 EUR InStock
ACRO334880050 ACRO334881000 ACRO334885000
4-Isopropylbenzaldéhyde 98%
4-Isopropylbenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O
Numéro MDL: MFCD00006953
Numéro CAS: 122-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.975 to 0.983 g/ml
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité