4-Éthylbenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
378950050 378950250 378951000
ACRO378950050EA 18.1 EUR InStock
ACRO378950050 ACRO378950250 ACRO378951000
4-Éthylbenzaldéhyde 98%
4-Éthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C (760 mmHg)
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006956
Numéro CAS: 4748-78-1
EINECS: 225-268-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité