4-Éthylbenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Ethylbenzaldehyde
B20645.14 B20645.22
B20645.14EA 41.6 EUR InStock
B20645.14 B20645.22
4-Éthylbenzaldéhyde ≥97%
4-Éthylbenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 4748-78-1
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5390
Odour: Characteristic
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 636027
MDL No.: MFCD00006956
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 220…221 °C
Densité: 0.979
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006956
Numéro CAS: 4748-78-1
EINECS: 225-268-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité