4-Tolualdéhyde 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Tolualdéhyde
ACRO421145000EA 93.1 EUR InStock
ACRO421145000 ACRO421140050 ACRO421141000
4-Tolualdéhyde 99+%
4-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 204…205 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,015 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006954
Numéro CAS: 104-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité