Pompes pour conteneurs, AccuOne et EnergyOne
Fournisseur: BURKLE
5900-1100 5900-1050 5900-1070 5900-2050 5900-2070 5900-2100
300-0086EA 1080 EUR InStock
300-0086 300-0084 300-0085 300-0087 300-0088 300-0089
Pompes pour conteneurs, AccuOne et EnergyOne
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Dotées d'un système hybride unique, les pompes à baril AccuOne et EnergyOne garantissent un transvasement rapide, souple et pratique. Chacune d'elles est équipée de sa propre alimentation : AccuOne, d'une batterie rechargeable haute performance et EnergyOne, d'un câble d'alimentation offrant un raccordement direct au réseau électrique. AccuOne et EnergyOne sont conçues pour des applications dans lesquelles même les très petites quantités de liquide peuvent être ajoutées à des conteneurs à col étroit. Elles sont fabriquées en PP, PTFE et Hastelloy C de haute qualité, afin de garantir une excellente résistance chimique. Elles conviennent donc également à la distribution d'acides et de bases.
  • Système hybride unique – batterie rechargeable et bloc d'alimentation interchangeables
  • Le pupitre tactile dispose d'un clavier à effleurement étanche à l'eau, à la poussière et aux impuretés
  • Excellente capacité de vidange des résidus et de pompage
  • 1 entraînement pour plusieurs stations de pompage
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
Connectés par raccord à clip, la batterie rechargeable et le bloc d'alimentation peuvent être facilement retirés. Il est donc également possible de faire fonctionner AccuOne avec le câble d'alimentation fourni et EnergyOne avec la batterie rechargeable. Grâce à la batterie rechargeable de rechange (accessoire), l'utilisateur n'a jamais à attendre pendant la charge. L'entraînement peut lui aussi être facilement débranché de la station de pompage via le raccord à clip.
AccuOne
Batterie rechargeable lithium-ion, dernière génération
Batterie de rechange disponible
Jusqu'à 600 litres de volume de distribution par charge de batterie
EnergyOne
Durée de remplissage illimitée
Fournie avec bloc d'alimentation ou batterie rechargeable (accessoire)
Avec bloc d'alimentation et coude d'écoulement fixe
The barrel pump driven by rechargeable battery, AccuOne, features a unique new hybrid system with complete flexibility and independence from the electrical network. A powerful light rechargeable battery with the latest next generation lithium-ion technology, without memory effect, with auto-stop function before deep discharge.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité