4-Isopropylbenzonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB00932.50EA 0 EUR InStock
MAYBSB00932.50 MAYBSB00932EA MAYBSB00932.1
4-Isopropylbenzonitrile
4-Isopropylbenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052966
Numéro CAS: 13816-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité