Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyrophénone

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 1-Phényl-1-butanone

EHERC10931900EA 65.1 EUR InStock
EHERC10931900
Butyrophénone
Butyrophénone


Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Densité: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009397
Numéro CAS: 495-40-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/17/762217.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité