1-Phényl-1-décanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06923.06 L06923.14
L06923.06EA 39.8 EUR InStock
L06923.06 L06923.14
1-Phényl-1-décanone ≥98%
1-Phényl-1-décanone
Purity: 98+%
CAS No.: 6048-82-4
Molecular Formula: C16H24O
Formula Weight: 232.37
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 165-167°/7mm
Beilstein Reference: 2048790
MDL No.: MFCD00009582
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₈CH₃
Point d'ébullition: 165…167 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 34…36 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009582
Numéro CAS: 6048-82-4
EINECS: 227-946-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39f810acd80d51fb36e51c955463f46d95781d5d&vid=bcade9ec37705caa44872db67f6a31b6b848c12c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité