1-Phényl-1-dodécanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L02014.14 L02014.22
L02014.14EA 59.9 EUR InStock
L02014.14 L02014.22
1-Phényl-1-dodécanone ≥97%
1-Phényl-1-dodécanone
Purity: 97%
CAS No.: 1674-38-0
Molecular Formula: C18H28O
Formula Weight: 260.42
Melting Point: 44-46°
Boiling Point: 201-202°/9mm
MDL No.: MFCD00008967
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₁₀CH₃
Point d'ébullition: 201…202 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 44…46 °C
Densité: 0.9045 g/cm³ (41.5 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008967
Numéro CAS: 1674-38-0
EINECS: 216-818-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51049a91579e17479d4a04299e398deaa09f740c&vid=64ada4a7d64d9c24ea9f61b2bc2c959fbd8a16ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité