1-Phényl-1-heptanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10491.09 A10491.18
A10491.09EA 53.1 EUR InStock
A10491.09 A10491.18
1-Phényl-1-heptanone ≥98%
1-Phényl-1-heptanone
Purity: 98+%
CAS No.: 1671-75-6
Molecular Formula: C13H18O
Formula Weight: 190.29
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5077
Melting Point: ca 17°
Boiling Point: 283°
Beilstein Reference: 1865692
MDL No.: MFCD00009539
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₅CH₃
MW: 190,29 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C
Point de fusion: ∼17 °C
Densité: 0.946
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009539
Numéro CAS: 1671-75-6
EINECS: 216-802-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe3edbdffde888a03942372840c87d884038a92&vid=2305382a25957397ce425d97191b024a89fb99bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité