1-Phényl-1-nonanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12238.09 A12238.18
A12238.09EA 51.6 EUR InStock
A12238.09 A12238.18
1-Phényl-1-nonanone ≥97%
1-Phényl-1-nonanone
Purity: 97%
CAS No.: 6008-36-2
Molecular Formula: C15H22O
Formula Weight: 218.34
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5060
Melting Point: 14°
Boiling Point: 139-140°/2mm
Beilstein Reference: 2047454
MDL No.: MFCD00048965
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₇CH₃
MW: 218,34 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 14 °C
Densité: 0.940
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048965
Numéro CAS: 6008-36-2
EINECS: 227-861-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=954329dfa1dfb3703f537ff434c29d3d07d6dc94&vid=8404e060bb250a6a8e0cec57e16cf8c5c1d53d5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité