Valérophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-1-pentanone, 1-Phenylpentan-1-one
A10525.14 A10525.22 A10525.36
A10525.14EA 48.9 EUR InStock
A10525.14 A10525.22 A10525.36
Valérophénone ≥99%
Valérophénone
Purity: 99%
CAS No.: 1009-14-9
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5143
Melting Point: -9°
Boiling Point: 244-245°
Beilstein Reference: 1907717
MDL No.: MFCD00009480
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 244…245 °C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0.978
Point d'éclair: 102 °C (215 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009480
Numéro CAS: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=3bf6c22512cdad990d29bc1ffe3db3b535a55970&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité