Propiophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO131540010EA 89.8 EUR InStock
ACRO131540010 ACRO131540025 ACRO131542500
Propiophénone 99%
Propiophénone
Formule: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009309
Numéro CAS: 93-55-0
Merck Index: 12,08015
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/09/762309.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité