Propiophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15140.0E A15140.22 A15140.36
A15140.0EEA 226 EUR InStock
A15140.0E A15140.22 A15140.36
Propiophénone ≥99%
Propiophénone
Purity: 99%
CAS No.: 93-55-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5260
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 606215
Merck Reference: 14,7830
MDL No.: MFCD00009309
Formule: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Point d'ébullition: 217…218 °C
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 1.008
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009309
Numéro CAS: 93-55-0
EINECS: 202-257-6
Merck Index: 14,7830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796cda47787bc1a939c0285780228746da70cd03&vid=b0290578193d65d6b598ec25da82aff9335f1d45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité