1-Phényl-2-hexanone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10944.06EA 103 EUR InStock
A10944.06 A10944.03
1-Phényl-2-hexanone 95%
1-Phényl-2-hexanone
Purity: 95%
CAS No.: 25870-62-6
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.26
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: 153°/20mm
Beilstein Reference: 2044423
MDL No.: MFCD00027240
Formule: C₆H₅CH₂C(O)(CH₂)₃CH₃
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (20 mmHg)
Densité: 0,940
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027240
Numéro CAS: 25870-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité