Benzylacétone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
105830050 105832500 105830010
ACRO105830050EA 22.1 EUR InStock
ACRO105830050 ACRO105832500 ACRO105830010
Benzylacétone 99%
Benzylacétone
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 235…237 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -13 °C
Densité: 0.9875 g/cm³
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008790
Numéro CAS: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.985 to 0.99
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité