Benzylacétone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
B22777.0B B22777.30
B22777.0BEA 112 EUR InStock
B22777.0B B22777.30
Benzylacétone ≥98%
Benzylacétone
Purity: 98%
CAS No.: 2550-26-7
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5122
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 1907123
MDL No.: MFCD00008790
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 235…237 °C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 0.988
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008790
Numéro CAS: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité