2-Méthoxyphénylacetone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-one
B24495.03 B24495.06
B24495.03EA 35.1 EUR InStock
B24495.03 B24495.06
2-Méthoxyphénylacetone ≥98%
2-Méthoxyphénylacetone
Purity: 98+%
CAS No.: 5211-62-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 128-131°/11mm
Beilstein Reference: 2502308
MDL No.: MFCD00008770
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 128…131 °C (11 mmHg)
Densité: 1.062
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008770
Numéro CAS: 5211-62-1
EINECS: 226-008-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité