3-Méthoxyphénylacetone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(3-Methoxyphenyl)propan-2-one
B20916.03 B20916.06
B20916.03EA 77.6 EUR InStock
B20916.03 B20916.06
3-Méthoxyphénylacetone ≥97%
3-Méthoxyphénylacetone
Purity: 97%
CAS No.: 3027-13-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: >110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.078
Refractive Index: 1.5252
Appearance: Pale yellow liquid
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 2044357
MDL No.: MFCD00008771
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 258…260 °C
Densité: 1.078
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008771
Numéro CAS: 3027-13-2
EINECS: 221-191-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité