3-Méthoxyphénylacetone
Synonyms: 1-(3-Methoxyphenyl)propan-2-one
018796-1G 018796-5G
FLUO018796-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018796-1G FLUO018796-5G
3-Méthoxyphénylacetone
3-Méthoxyphénylacetone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008771
Numéro CAS: 3027-13-2
EINECS: 221-191-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité